Merck
1.05626
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 szklanych płytek 10 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Application
  • Przyjazna dla środowiska i opłacalna metoda HPTLC do ilościowego oznaczania leku przeciwwirusowego COVID-19 i leków podawanych jednocześnie w ludzkim osoczu: Badanie przeprowadzone przez Ghozzy'ego i in. (2024) przedstawia metodę wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) z wykorzystaniem płytek TLC z żelem krzemionkowym 60. Metoda ta jest stosowana do ilościowego oznaczania leków przeciwwirusowych i leków podawanych jednocześnie w ludzkim osoczu, podkreślając jej przyjazny dla środowiska i opłacalny charakter (Ghozzy et al., 2024).
  • Identyfikacja specyficznych dla odmiany metabolitów bazylii za pomocą wysokowydajnych technik profilowania metabolicznego wspomaganych chromatografią cienkowarstwową...: Wulandari i in. (2023) wykorzystali płytki TLC z żelem krzemionkowym 60 w HPTLC do identyfikacji metabolitów specyficznych dla różnych odmian bazylii, prezentując możliwości tej techniki w metabolomice roślin (Wulandari i in., 2023).
  • Rozdzielanie i oznaczanie ilościowe azelnidypiny i chlortalidonu w syntetycznej mieszaninie przy użyciu zoptymalizowanej metody HPTLC...: Raimalani i Kotadiya (2024) opracowali metodę HPTLC do rozdzielania i ilościowego oznaczania azelnidypiny i chlortalidonu w syntetycznej mieszaninie, wykorzystując w procesie analitycznym płytki TLC z żelem krzemionkowym 60 (Raimalani i Kotadiya, 2024).
  • Izolacja, opracowanie i walidacja metody HPTLC do szacowania β-karotenu z Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes...: Jain i in. (2023) opisują izolację i walidację metody HPTLC do szacowania β-karotenu z Gymnosporia senegalensis przy użyciu płytek TLC z żelem krzemionkowym 60, podkreślając jej zastosowanie w analizie fitochemicznej (Jain i in., 2023).
  • Jednoczesne oznaczanie ceftazydymu w trzech różnych preparatach farmaceutycznych w połączeniu z tazobaktamem, tobramycyną lub sulbaktamem metodą HPTLC-Spectrodensitometric...: Salem i in. (2023) zastosowali płytki TLC z żelem krzemionkowym 60 w swojej metodzie HPTLC-spektrodensytometrycznej do jednoczesnego oznaczania ceftazydymu w różnych preparatach farmaceutycznych, wykazując jej przydatność w analizie farmaceutycznej (Salem i in., 2023).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 210 - 270 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Badania chromatograficzne:
test barwny
wartości hRf
- bleu vif organol, test barwny, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test barwny, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej).
Other Notes
Zastępuje: 5626-6; 5626
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytki TLC, żel krzemionkowy 60
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13