Przejdź do
1.05553
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
TLC Żel krzemionkowy 60
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Application
  • Spektrofluorymetryczne i wskazujące stabilność metody chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania kabergoliny, inhibitora prolaktyny w farmaceutykach: W badaniu opracowano nowe podejście do jednoczesnego oznaczania kabergoliny przy użyciu arkuszy aluminiowych TLC z żelem krzemionkowym 60, zwiększając dokładność i wydajność analizy farmaceutycznej (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Systemowa optymalizacja i walidacja ekologicznych metod chromatograficznych z fazą normalną i odwróconą do jednoczesnego oznaczania paracetamolu i chlorowodorku fenylefryny: Wykorzystanie aluminiowych arkuszy TLC z żelem krzemionkowym 60 do opracowania solidnej i przyjaznej dla środowiska metody chromatograficznej, przyczyniającej się znacząco do zrównoważonych praktyk laboratoryjnych (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Wysokowydajna metoda chromatografii cienkowarstwowej wykorzystująca podejście projektowe do szacowania fitochemikaliów w ekstraktach z liści Moringa Oleifera: Zademonstrowano zastosowanie aluminiowych arkuszy TLC Silica gel 60 do analizy fitochemicznej o wysokiej rozdzielczości, co okazało się kluczowe dla badań nad produktami naturalnymi i kontroli jakości (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Jednoczesna produkcja i względna kwantyfikacja wazicynonu z części roślinnych in vivo i in vitro orzecha malabarskiego (Adhatoda vasica Nees): Badania te podkreślają zastosowanie arkuszy aluminiowych Silica gel 60 TLC w kwantyfikacji związków pochodzenia roślinnego, pomagając w badaniach nad roślinami leczniczymi (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Ocena aflatoksyny B1 w paszach dla zwierząt gospodarskich i składnikach pasz za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej: Applied Silica gel 60 TLC aluminum sheets for detecting and quantifying aflatoxin B1, ensuring safety and compliance in animal feed production (Kotinagu, Mohanamba, Kumari, 2015).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 175 - 225 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
test barwny
wartości hRf
- bleu vif organol, test barwny, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test barwny, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5553-7; 5553
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?