Przejdź do
00797
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
Synonim(y):
Methyltri-n-octylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trioctylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H54F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (NMR)
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤300 ppm water
refractive index
n20/D 1.439
conductivity
~0.04 mS/cm
anion traces
bromide (Br-): ≤20 mg/kg, chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, fluoride (F-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
functional group
amine, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid used as an electrolyte in various electrochemical applications including sensors, batteries, and capacitors due to its diverse properties such as Low volatility, high conductivity, excellent electrochemical window and ability to solvate multiple species.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72798950971762377
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
impurities
≤300 ppm water
impurities
≤1.0% water
impurities
≤1.0 water (Karl Fischer)
impurities
-
anion traces
bromide (Br-): ≤20 mg/kg, fluoride (F-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
assay
≥99% (NMR)
assay
99%
assay
≥95.0%
assay
97%
functional group
amine, fluoro
functional group
amine, fluoro
functional group
fluoro, phosphine
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
00797-5G-F04061833458402
00797-50G-F04061838606709