Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
411,00 zł
Nazwa produktu
Sodium trifluoromethanesulfonimide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
257.1-258.4 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI key
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Electrolyte for batteries and fuel cells
- Ionic liquids
- Lewis acids
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description ≥99.5% trace metals basis, anhydrous, battery grade |
| assay 97% | assay ≥99.5% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| mp 257.1-258.4 °C | mp 257.1-258.4 °C |
| functional group fluoro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?