Przejdź do
50971
Trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
≥95.0%
Synonim(y):
Tetradecyltrihexylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]3P[N(SO2CF3)2](CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
reaction suitability
core: phosphonium
impurities
≤1.0 water (Karl Fischer)
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
fluoro, phosphine
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
HYNYWFRJHNNLJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide [P6,6,6,14][Ntf2] is an ionic liquid generally used in biosensors electrodeposition, and synthetic chemistry applications.
Application
[P6,6,6,14][Ntf2] can be used in:
  • The electrodeposition of nano and microcrystalline metals for electrochemical applications.
  • The synthesis of amino acid ionic liquid functionalized graphene (AAIL-GR) applicable as a biosensor.
  • The investigation of interactions between ionic liquids and fluorinated alkanes.
  • The synthesis of pure rutile and anatase phases of nanocrystalline TiO2.
Other Notes
Ionic liquid for copolymerisation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
007972861289744
description
≥95.0%
description
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
description
≥90.0%
description
≥95.0% (NMR)
assay
≥95.0%
assay
≥99% (NMR)
assay
≥90.0%
assay
≥95.0% (NMR)
impurities
≤1.0 water (Karl Fischer)
impurities
≤300 ppm water
impurities
≤1.0% water
impurities
-
functional group
fluoro, phosphine
functional group
amine, fluoro
functional group
phosphine
functional group
phosphine
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F
flash_point_c
52 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)