Przejdź do
00793
Magnesium formate dihydrate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Synonim(y):
Formic acid magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2MgO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-173-9
Beilstein/REAXYS Number:
3725251
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
Form:
powder or crystals
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
form
powder or crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5000 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI key
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium formate dehydrate, or formic acid magnesium salt, has been used in studies to develop a multiresidue method for determining pesticides in fruits and vegetables, as well as for the simultaneous determination of tropane alkaloids and glycoalkaloids in grains and seeds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09735798630294454
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤5000 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri
product line
ReagentPlus®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)