Przejdź do
798630
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Formic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-488-0
Beilstein/REAXYS Number:
3595134
MDL number:
eCl@ss:
39021901
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2475966725371539
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
analytical standard
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
crystals
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
99.0-101.0% (wt., NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
grade
reagent grade
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Ca: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Co: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg
mp
259-262 °C (lit.)
mp
259-262 °C (lit.)
mp
259-262 °C (lit.)
mp
259-262 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium formate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)