Przejdź do
00036
ESI Tuning Mix, dla pułapki jonowej
suitable for mass spectrometry (MS)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116004
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Other Notes
Analytes
  • Hexamethoxyphosphazene
  • Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
  • 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
  • Betaine
  • Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
  • Acetonitrile: 93.7%
  • Deionized water: 6.3%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSCAL6MSCAL5XEIT30035-M
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
SP1
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
MALDI-TOF MS jest przydatny do monitorowania całkowitej koniugacji. Funkcjonalizowane polimery są przydatne do tworzenia koniugatów polimerowych do różnych zastosowań.
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
VT000366-1VL04061834102175
VT000366-10EA04061837482168
338001-25G04061826744086
338001-100G04061833606261
808915010004022536402031
945641-250G04065273932843
945641-1KG04065273932836
00036-10ML04061838601742
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?