Kluczowe dokumenty
MSCAL5
Supelco
ProteoMass LTQ/FT-Hybrid ESI Pos. Mode Cal Mix
Wybierz wielkość
1 EA
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ProteoMass
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 × 10 mL
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
(varied conc.)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Format
multi-component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
ProteoMass ESI Calibration Kit for LTQ based Hybrids, rozwiązanie do kalibracji w trybie jonów dodatnich, umożliwia kalibrację instrumentów hybrydowych Thermo Scientific wyposażonych w źródło ESI w trybie jonów dodatnich. Obejmuje on zakres mas od m/z 138 do m/z 1822, a zatem nadaje się do kalibracji w zakresie od m/z 50 do 2000.
Zastosowanie
ProteoMass LTQ/FT-hybrid ESI Pos. mode cal mix został użyty jako wzorzec kalibracyjny do analizy spektrometrycznej próbek surowicy pacjentów dotkniętych alergią na pyłek bylicy wywołaną ekstraktem z pyłku Artemisia vulgaris.[1]
Cechy i korzyści
Odkryj korzyści dla siebie!
  • Gotowy do użycia
  • Opracowany i zakwalifikowany specjalnie do użytku z hybrydowymi instrumentami Thermo Scientific opartymi na LTQ (LTQ FT, LTQ FT Ultra i LTQ Orbitrap) ze źródłem ESI i Thermo Scientific Exactive.
  • Wygodnie zapakowany, uwalnia od czasochłonnych etapów mieszania i rozcieńczania, pozwalając skupić się na pozyskiwaniu wysokiej jakości danych.
Informacje prawne
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5.6 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D Apostolovic et al.
Scientific reports, 7(1), 5201-5201 (2017-07-14)
The mammalian carbohydrate galactose-α1,3-galactose (α-Gal) causes a novel form of food allergy, red meat allergy, where patients experience severe allergic reactions several hours after red meat consumption. Here we explored gastric digestion of α-Gal glycoproteins using an in vitro model.
Adam P Bateman et al.
Analytical chemistry, 82(19), 8010-8016 (2010-09-03)
This work demonstrates the utility of a particle-into-liquid sampler (PILS), a technique traditionally used for identification of inorganic ions present in ambient or laboratory aerosols, for the analysis of water-soluble organic aerosol (OA) using high-resolution electrospray ionization mass spectrometry (HR-ESI-MS).
Hypoallergenic acid-sensitive modification preserves major mugwort allergen fold and delivers full repertoire of MHC class II-binding peptides during endolysosomal degradation
Stanic-Vucinic D, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 91(6), 88216-88228 (2016)
Robert J Strife et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(11), 1497-1501 (2010-05-21)
Kendrick Mass Mapping of complex sample compositions, via data derived by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FTICRMS) at 1,000,000 resolution, is becoming more common. The Orbitrap mass spectrometer (Fourier Transform Axially Harmonic Orbital Trapping) also uses FT methods
Peter A Eckert et al.
Analytical chemistry, 84(3), 1517-1525 (2011-12-15)
Nanospray desorption electrospray ionization (nano-DESI) combined with high-resolution mass spectrometry was used for the first time for the analysis of the polar constituents of liquid petroleum crude oil samples. The analysis was performed in both positive and negative ionization modes