product line
ProteoMass™
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 × 10 mL
storage condition
protect from light
concentration
(varied conc.)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
format
multi-component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- Ready-to-use
- Developed and qualified specifically for use with the LTQ based Thermo Scientific hybrid instruments (LTQ FT®, LTQ FT Ultra®, and LTQ Orbitrap™ series) with ESI source and Thermo Scientific Exactive
- Conveniently packaged, freeing you from time-consuming mixing and dilution steps, allowing you to focus on acquisition of quality data
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProteoMass™ LTQ/FT-Hybrid ESI Neg. Mode Cal Mix
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.1 °F - closed cup
flash_point_c
5.6 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?