Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 6050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106621
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34360190
6050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
shipped in
dry ice
General description
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Element) oferuje znaczący postęp w ekspresji rekombinowanych białek ssaków. W przeciwieństwie do tradycyjnych wektorów, wektory zawierające UCOE mogą ułatwić proces izolowania klonów linii komórkowych, które wyrażają wysoki poziom rekombinowanych białek. Sekwencje UCOE promują powtarzalną i stabilną ekspresję wysokiego poziomu powiązanego genu poprzez zmianę struktury chromatyny do stanu transkrypcyjnie permisywnego, który neguje wyciszanie za pośrednictwem epigenetyki (np. metylacji DNA).
CET 1019 zawiera 3 kb mysiego Rps3 UCOE i 1,5 kb fragment ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
CET 1310 zawiera 8 kb fragment ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
CET 1316 zawiera fragment 4 kb ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
Referencje
Antoniou, M., et al.. (2003) Transgeny obejmujące podwójne promotorowe wyspy CpG z ludzkich loci TBP i HNRPA2B1 są odporne na wyciszanie za pośrednictwem heterochromatyny. Genomics, 82: 269-279.
Antoniou, M., et al. (2010) A Ubiquitous Chromatin Opening Element (UCOE) Confers Resistance to DNA Methylation-mediated Silencing of Lentiviral Vectors. Mol Ther, 18: 1640-1649.
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NON-PROFIT DO UŻYTKU W RAMACH NINIEJSZEJ LICENCJI NA ETYKIETĘ PRODUKTU. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII UCOE, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM [email protected].
CET 1019 zawiera 3 kb mysiego Rps3 UCOE i 1,5 kb fragment ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
CET 1310 zawiera 8 kb fragment ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
CET 1316 zawiera fragment 4 kb ludzkiego HNRPA2B1-CBX3 UCOE.
Referencje
Antoniou, M., et al.. (2003) Transgeny obejmujące podwójne promotorowe wyspy CpG z ludzkich loci TBP i HNRPA2B1 są odporne na wyciszanie za pośrednictwem heterochromatyny. Genomics, 82: 269-279.
Antoniou, M., et al. (2010) A Ubiquitous Chromatin Opening Element (UCOE) Confers Resistance to DNA Methylation-mediated Silencing of Lentiviral Vectors. Mol Ther, 18: 1640-1649.
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NON-PROFIT DO UŻYTKU W RAMACH NINIEJSZEJ LICENCJI NA ETYKIETĘ PRODUKTU. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII UCOE, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM [email protected].
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
1) 10ug CET 1019 (3 kb Rps3 and 1.5kb HNRPA2B1-CBX3) Vector (CS221300)
2) 10ug CET 1310 (8 kb HNRPA2B1-CBX3) Vector (CS221301)
3) 10ug CET 1316 (4 kb HNRPA2B1-CBX3) Vector (CS221302)
2) 10ug CET 1310 (8 kb HNRPA2B1-CBX3) Vector (CS221301)
3) 10ug CET 1316 (4 kb HNRPA2B1-CBX3) Vector (CS221302)
Legal Information
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Michael Antoniou et al.
Genomics, 82(3), 269-279 (2003-08-09)
The genetic elements that are responsible for establishing a transcriptionally competent, open chromatin structure at a region of the genome that consists only of ubiquitously expressed, housekeeping genes are currently unknown. We demonstrate for the first time through functional analysis
Fang Zhang et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(9), 1640-1649 (2010-07-01)
DNA methylation may restrict the activity of gene transfer vectors due to inadvertent silencing. In P19 embryonic carcinoma cells in vitro, we found that transgene expression regulated by the SFFV LTR and EF1 alpha promoter declined rapidly within 16 days
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| UC0E05 | 04054839077623 |