Przejdź do
UC0E02
UCOE® Zestaw wektorów pojedynczej ekspresji higromycyny
Synonim(y):
UCOE Mammalian Protein Expression Vectors, UCOE Mammalian Protein Expression Plasmids, Ubiquitous Chromatin Opening Element, UCOE02
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106621
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34360190
6050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
Quality Segment
General description
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Element) oferuje znaczący postęp w ekspresji rekombinowanych białek ssaków. W przeciwieństwie do tradycyjnych wektorów, wektory zawierające UCOE mogą ułatwić proces izolowania klonów linii komórkowych, które wyrażają wysoki poziom rekombinowanych białek. Sekwencje UCOE promują powtarzalną i stabilną ekspresję wysokiego poziomu powiązanego genu poprzez zmianę struktury chromatyny do stanu transkrypcyjnie permisywnego, który neguje wyciszanie za pośrednictwem epigenetyki (np. metylacji DNA).
CET 1019 HS-hygro-SceI jest wektorem plazmidowym ekspresji ssaków zawierającym mysi Rps3 UCOE przed silnym ludzkim cytomegalowirusem (hCMV) natychmiastowym wczesnym elementem promotora-wzmacniacza.
CET 1019 AS-hygro-SceI jest wektorem plazmidowym ekspresji ssaków zawierającym mysi Rps3 UCOE przed elementem wzmacniającym promotora CMV świnki morskiej (gpCMV).
Wektory CET 1019 HS-hygro-SceI i CET 1019 AS-hygro-SceI posiadają następujące cechy:
  • Wielokrotne miejsce klonowania poniżej kombinacji UCOE-CMV zawierające unikalne miejsca enzymów restrykcyjnych, aby umożliwić łatwe wstawienie dowolnego interesującego genu (cDNA lub genomowego)
  • Element poliadenylacyjny z wczesnego regionu SV40 znajdujący się za miejscem wielokrotnego klonowania dla odpowiedniego formowania 3 końca mRNA
  • Gen oporności na antybiotyk higromycynę do selekcji stabilnie transfekowanych komórek ssaków
  • Gen β-laktamazy do selekcji plazmidów i propagacji w transformowanych komórkach prokariotycznych w obecności ampicyliny
  • Miejsce endonukleazy restrykcyjnej I-SceI do linearyzacji konstruktów przed transfekcją do komórek ssaków, co sprzyja integracji z genomem komórki docelowej poprzez wstępnie wygenerowane wolne końce DNA, a tym samym zachowuje integralność kaset transgenowych UCOE-CMV.
TEN PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NON-PROFIT DO UŻYTKU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI NA ETYKIETĘ PRODUKTU. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII UCOE, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM [email protected].
Application
Podkategoria Badania
Wszystkie
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Element) oferuje znaczący postęp w ekspresji rekombinowanych białek ssaków poprzez usunięcie epigenetycznego wyciszenia genów.
Research Category
General Cell Biology
All
Preparation Note
Plazmidy powinny być przechowywane w temperaturze -20C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
1) 10ug CET 1019 HS-hygro-SceI (+) Vector (CS221288)
2) 10ug CET 1019 AS-hygro-SceI (+) Vector (CS221289)
3) 10ug SC HS-hygro (-) Vector (CS221290)
4) 10ug SC AS-hygro (-) Vector (CS221291)
Legal Information
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UC0E04UC0E01UC0E03
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
UC0E0204054839077609