Przejdź do
SLM-241
DMEM - high glucose
Complete medium, with ʟ-glutamine and sodium pyruvate and 10% FBS, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
DME, DMEM z 10% FBS, Zmodyfikowana pożywka Eagle’a Dulbecco - wysoki poziom glukozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kompletna pożywka DMEM z 2 mM L-glut, pirogronianem sodu i 10% FBS, contains DMEM high glucose medium with 2mM L-glut, sodium pyruvate, and 10% U.S. origin FBS
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Kompletna pożywka Dulbecco's Modified Eagle (DMEM) zawiera pożywkę DMEM o wysokiej zawartości glukozy z 2 mM L-glut, pirogronianem sodu i 10% FBS pochodzenia amerykańskiego. Pożywka DMEM Complete Medium jest wygodnym, sterylnym roztworem do hodowli pierwotnych komórek ssaków, w tym komórek myszy i kurczaka, a także różnych normalnych i transformowanych komórek.
Application
Użyto kompletnej pożywki DMEM z 2 mM L-Glut, pirogronianem sodu i 10% FBS:
  • do hodowli ludzkich fibroblastów dziąsłowych
  • do hodowli mysich komórek fibroblastów[1]
  • jako pożywka nakładkowa do testu płytki koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)[2]
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 320-346
Endotoxin= ≤ 2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negatvie for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= HT-22 Human Neuronal Cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLM-244D0822SLM-245
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Cytotoxicity and Collagen Expression Effects of Tideglusib Administration on Human Periodontal Cells: An In-Vitro Study
Buse ONCU, et al.
Clinical and Experimental Medical Sciences, 10(2), 153-162 (2020)
Leonard F Blackwell et al.
Frontiers in public health, 6, 153-153 (2018-06-16)
The patterns of a woman's normal ovarian activity can take many forms from childhood to menopause. These patterns lie on a continuum ranging from no ovarian activity to a fully fertile ovulatory cycle, but among the other defined patterns are
Sumaira Javaid et al.
PloS one, 14(11), e0225056-e0225056 (2019-11-20)
Natural flora is the richest source of novel therapeutic agents due to their immense chemical diversity and novel biological properties. In this regard, eighteen natural products belonging to different chemical classes were evaluated for their thymidine phosphorylase (TP) inhibitory activity.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SLM-241-B04054839387081
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the shelf life from date of receipt when stored properly?
    1 answer
    1. The shelf life of this material is lot-specific. When stored as recommended (at -20 °C), the shelf life is valid up to the expiration date provided on the product label and Certificate of Analysis.
      Please see the link below to access a lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/slm241#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the composition of this product?
    1 answer
    1. The product is a comprehensive DMEM formulation that includes high glucose with 2mM L-glutamine, sodium pyruvate, and 10% FBS.
      Helpful?
  3. Can you provide the formulation for this media?
    1 answer
    1. The formulation of this media is proprietary. The following is known:
      Glucose: 4.5g/L (high Glucose Formulation)
      If you need to determine the presence or absence of a particular component or its concentration, please contact Technical Service with justification. For example, if the knowledge will support a specific downstream assay, we will then request this information. Please note that we cannot guarantee that this will be provided.
      Helpful?
  4. What is the formulation information available as compared to other DMEMs?
    1 answer
    1. This product is considered a complete DMEM formulation containing high glucose with 2mM L-glutamine, sodium pyruvate, and 10% FBS. Please see the link below to review and compare other classical DMEM formulations: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/380/910/d0572for.pdf