Przejdź do
SLM-245
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, ʟ-glutamine and 10% FBS, without sodium pyruvate, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
EMEM, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MEM Complete Medium, z NEAA, 2mM L-Glut i 10% FBS, contains non-essential amino acids, 2mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 281-311 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= HepG2 liver hepatocellular carcinoma
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLM-244SLM-246SLM-242
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SLM-245-B04054839387128
Questions
  1. Glucose content of SLM-245
    1 answer
    1. While this product is a complete medium including non-essential amino acids, L-glutamine, and FBS, the basal medium is a classical MEM formulation. This medium contains glucose at 1 g/L.