Zmodyfikowana pożywka Dulbecco Eagle (DMEM)
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) jest jedną z najbardziej odpowiednich pożywek dla wielu fenotypów komórek przylegających wśród zdefiniowanych pożywek do hodowli komórek i tkanek. Obejmuje to komórki ssaków, owadów i roślin. Oryginalna pożywka Eagle's Medium została opracowana w latach 50-tych XX wieku i została opracowana do hodowli komórek kurzych. Jednak modyfikacja Dulbecco jest ulepszoną formułą uzupełniającą, która zwiększa zawartość wybranych aminokwasów i witamin nawet czterokrotnie w porównaniu z oryginalną pożywką Eagle'a.
W hodowli komórkowej DMEM jest stosowana jako pożywka wspomagająca wzrost różnych typów komórek, w tym komórek pierwotnych, komórek macierzystych i komórek transformowanych. Zmodyfikowana wersja DMEM może być również wykorzystywana do różnych zastosowań badawczych, takich jak odkrywanie leków, inżynieria tkankowa i badanie szlaków sygnalizacji komórkowej.
DMEM nie jest sam w sobie kompletną pożywką, ponieważ brakuje mu niezbędnych składników odżywczych, takich jak białka, lipidy lub czynniki wzrostu. Dlatego musi być uzupełniona innymi składnikami, takimi jak płodowa surowica bydlęca (FBS), aminokwasy i inne składniki odżywcze, aby zapewnić kompletne i zrównoważone środowisko wzrostu dla komórek w hodowli.
Nasz wybór obejmuje szereg stężeń glukozy, a także preparaty z L-glutaminą i bez niej. Produkty bez wskaźnika pH czerwieni fenolowej są dostępne do zastosowań wrażliwych na estrogeny, a nasza kompleksowa oferta obejmuje wygodne, gotowe do użycia formaty płynne, a także ekonomiczne pożywki w proszku dla łatwiejszego przechowywania i dłuższego okresu trwałości.
DMEM - wysoka glukoza vs. niska glukoza
DMEM jest dostępny w różnych formułach, w zależności od specyficznych potrzeb hodowanych komórek i celów pracy eksperymentalnej. Początkowa pożywka została opracowana z niskim poziomem glukozy wynoszącym 1 g / l, odpowiednim do hodowli komórek, które są wrażliwe na wysoki poziom glukozy i mogą nie rozwijać się w pożywce o wysokim poziomie tego cukru. Jednak DMEM o wysokiej zawartości glukozy zawiera 4,5 g / l glukozy i jest zwykle stosowany do hodowli komórek, które wymagają wysokiego poziomu glukozy do optymalnego wzrostu.
Podłoża bez surowicy (SFM)
Surowica jest składnikiem wielu pożywek do hodowli komórkowych i jest często stosowana do uzupełniania pożywek o hormony, czynniki wzrostu i inne składniki odżywcze, które są wymagane do wzrostu i proliferacji komórek. Jednakże, surowica może zawierać zanieczyszczenia, które mogą wpływać na wyniki eksperymentów, a jej stosowanie może budzić wątpliwości etyczne.
Podłoża bez surowicy są formułowane bez surowicy zwierzęcej lub innych składników pochodzenia zwierzęcego. Pożywki te składają się z odpowiednich preparatów odżywczych i hormonalnych, które wspierają wzrost i proliferację komórek w hodowli.
Niektóre korzyści płynące ze stosowania pożywek bez surowicy do hodowli komórkowej to zwiększona produktywność, zwiększona spójność oraz łatwiejsze oczyszczanie i dalsze przetwarzanie. Pożywki bez surowicy mogą być również formułowane z określonymi kombinacjami czynników wzrostu dla określonych typów komórek i celów badawczych. Pożywki te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w hodowli komórkowej, w tym do produkcji rekombinowanych białek, badania wzrostu i różnicowania komórek, badania komórkowych szlaków sygnałowych, produkcji szczepionek wirusowych, a także do odkrywania i opracowywania leków.
Jedną z takich pożywek bez surowicy jest DMEM z Ham's F-12, który jest używany do wzrostu komórek ssaków, w tym MDCK, komórek glejowych, fibroblastów, ludzkich komórek śródbłonka i fibroblastów szczurów. DMEM zawiera wysokie stężenie aminokwasów, glukozy i witamin, a Ham's F12 dostarcza cynku, putrescyny, hipoksantyny i tymidyny. Bufory takie jak FBS i HEPES mogą być dodane, aby zrekompensować utratę zdolności buforowania.
DMEM z czerwienią fenolową i bez
Czerwień fenolowa to wskaźnik pH, który zmienia kolor przy różnych wartościach pH i jest powszechnie dodawany do DMEM w stężeniu 0,01-0,03%. Jest przydatna do monitorowania pH pożywki i zapewnienia, że pozostaje ono w odpowiednim zakresie dla wzrostu i metabolizmu komórek.
Niektóre komórki mogą być wrażliwe na czerwień fenolową lub może na nie wpływać jej obecność w pożywce, dlatego dostępna jest również DMEM bez czerwieni fenolowej. W przypadku niektórych dalszych zastosowań, takich jak analiza białek lub analiza ekspresji genów, obecność czerwieni fenolowej w pożywce może przeszkadzać. W przypadku niektórych technik obrazowania, takich jak mikroskopia fluorescencyjna, użycie DMEM bez czerwieni fenolowej może być również konieczne do uzyskania dokładnych wyników. Czerwień fenolowa pochłania światło w zakresie widzialnym i dlatego może zakłócać dokładność tych technik. Wybór między DMEM z czerwienią fenolową i bez niej zależy od konkretnych potrzeb i wymagań hodowanych komórek oraz celów pracy eksperymentalnej.