Przejdź do
SLC0NTAIN
Millex Pojemnik na produkt
This container is designed for convenient, benchtop storage of 33 mm Millex syringe filters.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Sterility:
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
Millex
manufacturer/tradename
Millex
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
shipped in
ambient
General description
Pojemnik na produkty Millex jest dostarczany z 5 kartami etykiet produktów. Karty etykiet produktów mają miejsce na wpisanie zarówno numeru katalogowego, jak i numeru partii, co ułatwia identyfikację przechowywanych filtrów. Pojemnik może pomieścić do 200 niesterylnych filtrów strzykawkowych Millex o średnicy 33 mm.
Application
Ten pojemnik jest przeznaczony do wygodnego przechowywania filtrów strzykawkowych 33 mm Millex.
Features and Benefits
Tylko do ogólnego użytku laboratoryjnego
Packaging
niesterylny
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLAA025SLGSVR255FSLHV033N
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
ethylene oxide treated, sterile
sterility
non-sterile
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable, low protein-binding filtration: suitable
product line
Millex
product line
Millex
product line
-
product line
Millex
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SLC0NTAIN04054839153099