Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 pkg | Przewidywany termin wysyłki06 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 października 2026Szczegóły
Quality Segment
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
ethylene oxide treated, sterile
product line
Millex™
shelf life
3 yr
feature
hydrophilic, vented
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Millex™
technique(s)
sterile filtration: suitable
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
color
blue base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
bubble point
≥50 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Membrana filtracyjna: Hydrofilowe mieszane estry celulozy (MCE) MF-Millipore®, typ GS, wielkość porów 0,22 μm
Membrana odpowietrzająca: Hydrofobowy politetrafluoroetylen (PTFE), wielkość porów 0,03 μm
Obudowa: Polichlorek winylu (PVC)
Wymiary
Wlot do wylotu: 27 mm (1.06 in.)
Średnica: 29 mm (1.14 in.)
Obszar filtracji: 4 cm² (0.62 in2)
Limit temperatury: 45 °C (113 °F)
Limit ciśnienia przy 21 °C: 5.2 bar (75 psi) na wlocie i różnica ciśnień
Objętość filtracji: 1-100 mL
Objętość retencji: ≤ 0.1 mL po przedmuchaniu powietrzem
Metoda sterylizacji: Tlenek etylenu
Złącza: Wlot żeński Luer-Lok®, wylot męski Luer-slip
Natężenie przepływu przy 0,7 bar (10 psi), 21 °C: ≥ 30 mL/min
Temperatura pęcherzykowa (woda): ≥ 50 psi
Kolor: przezroczysty wlot, niebieski wylot
Features and Benefits
- Tylko do użytku badawczego (RUO)
- Tylko do jednorazowego użytku
- Wentylowany wlot zapobiegający blokowaniu powietrza
- Niepirogenny i nietoksyczny
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, sterile, hydrophilic, vented | description pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic | description pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic | description pore size 0.22 μm, 0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane |
| diam. 25 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 25 mm |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millex™ |
| pore size 0.22 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, PVC housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material modified acrylic housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, PVC housing |
| fitting male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet | fitting male Luer outlet (slip), female Luer-Lok® inlet | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip | fitting male Luer outlet for slip, female Luer-Lok® inlet |
| sterility ethylene oxide treated, sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile | sterility sterile, ethylene oxide treated | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™ Filtr strzykawkowy MCE
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?