Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 pkg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2770,00 zł | |
| 1000 pkg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 9010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2770,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
non-sterile
product line
Millex™
feature
holdup volume< 100 μL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
• Hydrophilic mixed cellulose esters (MCE) membrane available in 0.22 µm, 0.45 µm and 0.80 µm pore sizes to suit your application needs
• Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
SKU and Pack Sizes
SLAA025NB: 0.80 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLAA025NK: 0.80 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLGS02510: 0.22 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLGS025NB: 0.22 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLHA02510: 0.45 µm mixed cellulose esters, 25mm, 1000 per pack
SLHA025NB: 0.45 µm mixed cellulose esters, 25mm, 250 per pack
SLAP02550: glass fiber, 25mm, 50 per pack
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm |
| material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| pore size 0.8 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.8 μm | pore size 0.8 μm |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile | sterility ethylene oxide treated, sterile |
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
Protokoły
Discover the ICUMSA® method GS9-8 (2011) to determine the color of sugar solutions with color indices ranging from 10 to 16 000 IU.
Produkty
Wyświetl dane dotyczące fluorowanych substancji ekstrahowalnych, odzysku i zalecanych produktów filtracyjnych do testowania PFAS przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
Powiązane treści
Millex wallchart
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SLAA025NB | 04053252724152 |
| SLAA025NK | 04053252503207 |