Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Oksydoreduktaza chinonowa 1 NAD(P)H (NQO1) jest enzymem docelowym specyficznym dla nowotworów, a dokładne wykrywanie aktywności NQO1 z wysoką czułością i selektywnością jest przydatne do wczesnego diagnozowania raka. NQO1 jest dwuelektronową reduktazą odpowiedzialną za detoksykację ksenobiotyków, takich jak chinony, i ulega nadmiernej ekspresji w wielu nowotworach i jest ściśle związana z wieloma procesami rakotwórczymi. W porównaniu ze zdrową tkanką, NQO1 ulega ekspresji na poziomie 5-200 razy wyższym w nowotworach, takich jak rak piersi12, płuc13,14, prostaty15, żołądka16, okrężnicy17, trzustki18, głowy i szyi19. Zgodnie z tym, NQO1 był intensywnie badany w celu osiągnięcia wysoce selektywnego i czułego wykrywania lub wizualizacji zdarzeń związanych z nowotworem w różnych nowotworach.Barwnik BioTracker NIR-ASM NQO1 Live Cell Dye wykazał wysoką selektywność dla NQO1 w stosunku do innych enzymów/substratów, takich jak glutation, dehydrogenaza aldehydowa 1, transferaza gamma-glutamylowa, peroksydaza glutationowa, endonukleaza apurynowa/apirymidynowa, cystationina-β-katepsyny L, S-transferazy glutationowej, samego NADH oraz kombinacji nitroreduktazy i NQO1. Fluorescencja wynikała jedynie ze specyficznego rozszczepienia sondy przez NQO1 w obecności jej kofaktora NADH. Barwnik NIR-ASM nie był toksyczny zarówno dla komórek prawidłowych, jak i nowotworowych, nawet w wyższych stężeniach (do 100 μM). Rozkład sygnałów o wysokiej intensywności uzyskano dla aktywacji barwnika NIR-ASM w każdej z dwóch linii komórek nowotworowych NQO1-dodatnich (A549 i H460), podczas gdy ujemne normalne linie komórkowe IMR90 i HUVEC wytwarzały minimalną fluorescencję. Właściwości spektralne: Wzbudzenie: 488 nm Emisja: 644 nm Kategoria badawcza: Barwnik do żywych komórek
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT072 | 04061841441045 |