Merck
SCT070
Barwnik do żywych komórek BioTracker NIM-7 Lipidy i lizosomy
Live cell imaging fluorescent probe for simultaneous dual-color tracking of lipid droplets and lysosomes
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Kropelki lipidowe (LD) i lizosomy są wyspecjalizowanymi podjednostkami w komórkach. Kropelki lipidowe są najbardziej hydrofobowymi podstrukturami w komórkach i służą do przechowywania lipidów do wytwarzania energii i syntezy błon. Lizosomy to zazwyczaj kwaśne organelle (pH 4,5-5,0), które odgrywają kluczową rolę w trawieniu i usuwaniu endocytowanych i endogennych materiałów wewnątrzkomórkowych. BioTracker NIM-7 Lipids and Lysosomes Live Cell Dye to sonda fluorescencyjna na bazie naftalimidu, która umożliwia jednoczesne znakowanie kropelek lipidów i lizosomów oraz ich oddzielną wizualizację przy użyciu różnych kanałów wzbudzenia i detekcji. Kropelki lipidów i lizosomy mogą być wizualizowane odpowiednio w żółtym i czerwonym obszarze fluorescencji. Stwierdzono, że barwnik ma niską cytotoksyczność w wielu liniach komórkowych po 24-godzinnej inkubacji. Barwnik wykazuje również wysoką fotostabilność i może utrzymać 90% pierwotnej intensywności fluorescencji po 15 minutach naświetlania. Właściwości spektralne: Kropelki lipidów: Wzbudzenie: 488 nm. Emisja: 530-570 nm. Lizosomy: Wzbudzenie: 561 nm. Emisja: 640-680 nm. Kategoria badawcza: Sygnalizacja lipidowa barwnika żywej komórki
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT07004061841441069