Przejdź do
SCT050
Barwnik do żywych komórek BioTracker DCM-Bgal
Near-Infrared live cell imaging dye for visualization of beta-Galactosidase activity, an important marker for cell senescence and primary ovarian cancers.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
1660,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
detection method
fluorometric
General description
Żywy barwnik komórkowy BioTracker DCM-Bgal jest ratiometrycznym barwnikiem bliskiej podczerwieni (NIR) do fluorescencyjnej kwantyfikacji w czasie rzeczywistym aktywności enzymu beta-galaktozydazy (β-gal) in vitro, in vivo i in situ. β-galaktozydaza jest ważnym markerem starzenia się komórek i pierwotnych nowotworów jajnika. Barwnik BioTracker DCM-Bgal do żywych komórek charakteryzuje się jasną ratiometryczną fluorescencją NIR z dużym przesunięciem Stokesa, wysoką fotostabilnością niż komercyjny ICG i niezależnością od pH w zakresie fizjologicznym, co pozwala na ocenę aktywności β-gal w czasie rzeczywistym. DCM-βgal wykazuje wyższe powinowactwo do β-galu niż komercyjny X-gal i znacznie szybszą odpowiedź na β-gal niż wcześniej opisany FDG. Właściwości spektralne: obrazy fluorescencji NIR uzyskane od 605 do 725 nm, λex = 560 nm Kategorie badawcze: Apoptoza i obrazowanie komórek nowotworowych Onkologia
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT069SCT072SCT070
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT05004061841072768