Przejdź do
SCT012M
LuminiCell Tracker 540 - zestaw do znakowania naczyń krwionośnych
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIEDots) that can be used to fluorescently tag vasculature in living tissues and animals for studies of inflammation and vascular leakage.
Synonim(y):
AIEDots Cell Tracker Dye, AIE Live Cell Fluorescent Dye, Fluorescent Cell Tracking Dye, Live Cell Fluorescent Nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
3050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
detection method
fluorometric
General description
Długoterminowe, nieinwazyjne śledzenie komórek za pomocą sond fluorescencyjnych i kropek kwantowych ma ogromne znaczenie dla nauk przyrodniczych i inżynierii biomedycznej. Obecne metody stosowane do fluorescencyjnego znakowania komórek są ograniczone przez krótki czas trwania sygnału, wysoką autofluorescencję tła lub długotrwałe manipulacje klonowaniem molekularnym przy użyciu GFP. LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> to biokompatybilne organiczne nanocząstki fluorescencyjne oparte na technologii emisji indukowanej agregacją, określanej jako AIEDots. Cząsteczki AIE (Aggregation Induced Emission) emitują fluorescencję w odwrotny sposób niż inne popularne fluorofory (Quantum Dots, GFP). Fluorogeny AIE w kształcie śmigieł są nieemisyjne w roztworach, ale stają się silnie fluorescencyjne po utworzeniu agregatów. Ze względu na te różnice, LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> charakteryzują się bardzo wysoką intensywnością fluorescencji przy minimalnym wygaszaniu sygnału, umożliwiając znakowanie fluorescencyjne żywych komórek przez okres do 10 dni in vitro i 21 dni in vivo. Te właściwości sprawiają, że są one optymalnymi kandydatami do długotrwałych eksperymentów bioobrazowania żywych komórek.
Zestaw do znakowania naczyń krwionośnych Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-540 zawiera zielone fluorescencyjne nanocząstki AIEDots bez sekwencji TAT. Nanocząsteczki te mogą być wykorzystywane do fluorescencyjnego znakowania naczyń krwionośnych w żywych tkankach i zwierzętach w badaniach nad stanem zapalnym i przeciekiem naczyniowym.
Cechy i zalety
● Jaśniejsze: 10x jaśniejsze niż inne technologie znakowania komórek
● Fotostabilne: 3-krotnie dłuższa fluorescencja bez wygaszania sygnału
● Biokompatybilność: Nietoksyczne organiczne nanocząsteczki przeznaczone do zastosowań biologicznych
● Szybki protokół: Łatwy w użyciu protokół znakuje komórki w ciągu 4 godzin
Maksymalna absorbancja: 423nm
Maksymalna emisja: 540nm
Sugerowane filtry:
Wzbudzenie: 405/458/488nm
Emisja: 480-560nm
Application
Biokompatybilne organiczne fluorescencyjne nanocząstki (AIEDots), które mogą być stosowane do fluorescencyjnego znakowania naczyń krwionośnych w żywych tkankach i zwierzętach w badaniach stanu zapalnego i wycieku naczyniowego.
Physical form
500nM w 0,5 ml PBS, pH 7,4
Preparation Note
Po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -2-8°C. Rozmrażać w temperaturze pokojowej lub w łaźni wodnej. Nie zamrażać.
Uwaga: W wyniku agregacji nanocząstek podczas transportu mogą tworzyć się cząstki stałe. Aby przywrócić cząstki stałe do roztworu, przed użyciem należy poddać sonikacji fiolkę zawierającą LuminiCell Tracker trzy razy po 1 min.
Analysis Note
Absorbance: 422+-5nM
Concentration: 180-220nM
Fluorescence: 540+/- 10nm
Quantum Yield: ≥50%
Brightness at 540nM: ≥3X10^7 M-1cm-1
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT013SCT010MSCT011
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c