Przejdź do
SCT013
LuminiCell Tracker 670 - zestaw do znakowania naczyń krwionośnych
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIEDots) that can be used to fluorescently tag vasculature in living tissues and animals for studies of inflammation and vascular leakage.
Synonim(y):
AIEDots Cell Tracker Dye, AIE Live Cell Fluorescent Dye, Fluorescent Cell Tracking Dye, Live Cell Fluorescent Nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
3350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Długoterminowe, nieinwazyjne śledzenie komórek za pomocą sond fluorescencyjnych i kropek kwantowych ma ogromne znaczenie dla nauk przyrodniczych i inżynierii biomedycznej. Obecne metody stosowane do fluorescencyjnego znakowania komórek są ograniczone przez krótki czas trwania sygnału, wysoką autofluorescencję tła lub długotrwałe manipulacje klonowaniem molekularnym przy użyciu GFP. LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> to biokompatybilne organiczne nanocząstki fluorescencyjne oparte na technologii emisji indukowanej agregacją, określanej jako AIEDots. Cząsteczki AIE (Aggregation Induced Emission) emitują fluorescencję w odwrotny sposób niż inne popularne fluorofory (Quantum Dots, GFP). Fluorogeny AIE w kształcie śmigieł są nieemisyjne w roztworach, ale stają się silnie fluorescencyjne po utworzeniu agregatów. Ze względu na te różnice, LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> charakteryzują się bardzo wysoką intensywnością fluorescencji przy minimalnym wygaszaniu sygnału, umożliwiając znakowanie fluorescencyjne żywych komórek przez okres do 10 dni in vitro i 21 dni in vivo. Te właściwości sprawiają, że są one optymalnymi kandydatami do długotrwałych eksperymentów bioobrazowania żywych komórek.
Zestaw do znakowania naczyń krwionośnych Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-670 zawiera czerwone fluorescencyjne nanocząstki AIEDots bez sekwencji TAT. Nanocząstki te mogą być wykorzystywane do fluorescencyjnego znakowania naczyń krwionośnych w żywych tkankach i zwierzętach w badaniach nad stanem zapalnym i przeciekiem naczyniowym.
Cechy i zalety
● Jaśniejsze: 10x jaśniejsze niż inne technologie znakowania komórek
● Fotostabilne: 3-krotnie dłuższa fluorescencja bez wygaszania sygnału
● Biokompatybilność: Nietoksyczne organiczne nanocząsteczki przeznaczone do zastosowań biologicznych
● Szybki protokół: Łatwy w użyciu protokół znakuje komórki w ciągu 4 godzin
Maksymalna absorbancja: 510nm
Maksymalna emisja: 670nm
Sugerowane filtry:
Wzbudzenie: 458/488/543nm
Emisja: 670-800nm
Physical form
500nM w 0,5 ml PBS, pH 7,4
Preparation Note
Po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -2-8°C. Rozmrażać w temperaturze pokojowej lub w łaźni wodnej. Nie zamrażać.
Uwaga: W wyniku agregacji nanocząstek podczas transportu mogą tworzyć się cząstki stałe. Aby przywrócić cząstki stałe do roztworu, przed użyciem należy poddać sonikacji fiolkę zawierającą LuminiCell Tracker trzy razy po 1 min.
Analysis Note
Absorbance: 510+/-5nm
Concentration: 180-220nM
Fluorescence: 665+/-10nm
Brightness at 670nm: ≥1.70X10^7 M-1cm-1
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT012MSCT011SCT010M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c