Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
3050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Długoterminowe, nieinwazyjne śledzenie komórek za pomocą sond fluorescencyjnych i kropek kwantowych ma ogromne znaczenie dla nauk przyrodniczych i inżynierii biomedycznej. Obecne metody stosowane do fluorescencyjnego znakowania komórek są ograniczone przez krótki czas trwania sygnału, wysoką autofluorescencję tła lub długotrwałe manipulacje klonowaniem molekularnym przy użyciu GFP. LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> to biokompatybilne organiczne nanocząstki fluorescencyjne oparte na technologii emisji indukowanej agregacją, określanej jako AIEDots. Cząsteczki AIE (Aggregation Induced Emission) emitują fluorescencję w odwrotny sposób niż inne popularne fluorofory (Quantum Dots, GFP). Fluorogeny AIE w kształcie śmigieł są nieemisyjne w roztworach, ale stają się silnie fluorescencyjne po utworzeniu agregatów. Ze względu na te różnice, LuminiCell Trackers<TMSYMBOL></TMSYMBOL> charakteryzują się bardzo wysoką intensywnością fluorescencji przy minimalnym wygaszaniu sygnału, umożliwiając znakowanie fluorescencyjne żywych komórek przez okres do 10 dni in vitro i 21 dni in vivo. Te właściwości sprawiają, że są one optymalnymi kandydatami do długotrwałych eksperymentów bioobrazowania żywych komórek.
Zestaw do znakowania komórek Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-540 zawiera zielone fluorescencyjne nanocząstki AIEDot z sekwencjami TAT. Nanocząstki te mogą być wykorzystywane do fluorescencyjnego znakowania komórek w długoterminowych eksperymentach śledzenia i namierzania komórek.
Cechy i zalety
● Jaśniejsze: 10x jaśniejsze niż inne technologie znakowania komórek
● Fotostabilne: 3-krotnie dłuższa fluorescencja bez wygaszania sygnału
● Biokompatybilność: Nietoksyczne organiczne nanocząsteczki przeznaczone do zastosowań biologicznych
● Szybki protokół: Łatwy w użyciu protokół znakuje komórki w ciągu 4 godzin
Zestaw do znakowania komórek Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-540 zawiera zielone fluorescencyjne nanocząstki AIEDot z sekwencjami TAT. Nanocząstki te mogą być wykorzystywane do fluorescencyjnego znakowania komórek w długoterminowych eksperymentach śledzenia i namierzania komórek.
Cechy i zalety
● Jaśniejsze: 10x jaśniejsze niż inne technologie znakowania komórek
● Fotostabilne: 3-krotnie dłuższa fluorescencja bez wygaszania sygnału
● Biokompatybilność: Nietoksyczne organiczne nanocząsteczki przeznaczone do zastosowań biologicznych
● Szybki protokół: Łatwy w użyciu protokół znakuje komórki w ciągu 4 godzin
Maksymalna absorbancja: 423nm
Maksymalna emisja: 540nm
Sugerowane filtry:
Wzbudzenie: 405/458/488nm
Emisja: 480-560nm
Maksymalna emisja: 540nm
Sugerowane filtry:
Wzbudzenie: 405/458/488nm
Emisja: 480-560nm
Application
Biokompatybilne organiczne nanocząstki fluorescencyjne (AIEDots), które mogą być stosowane do znakowania komórek w celu długoterminowego śledzenia komórek w eksperymentach in vitro i in vivo.
Physical form
20nM w 0,5 ml PBS, pH 7,4
Preparation Note
Po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -2-8°C. Rozmrażać w temperaturze pokojowej lub w łaźni wodnej. Nie zamrażać.
Uwaga: W wyniku agregacji nanocząstek podczas transportu mogą tworzyć się cząstki stałe. Aby przywrócić cząstki stałe do roztworu, przed użyciem należy poddać sonikacji fiolkę zawierającą LuminiCell Tracker trzy razy po 1 min.
Uwaga: W wyniku agregacji nanocząstek podczas transportu mogą tworzyć się cząstki stałe. Aby przywrócić cząstki stałe do roztworu, przed użyciem należy poddać sonikacji fiolkę zawierającą LuminiCell Tracker trzy razy po 1 min.
Analysis Note
Absorbance: 422+-5nm
Concentration: 180-220nM
Fluorescence: 540+/- 10nm
Quantum Yield: ≥50%
Brightness at 540nM: ≥3X10^7 M-1cm-1
Cellular Assay: HeLa Cell Fluorescence
Concentration: 180-220nM
Fluorescence: 540+/- 10nm
Quantum Yield: ≥50%
Brightness at 540nM: ≥3X10^7 M-1cm-1
Cellular Assay: HeLa Cell Fluorescence
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c