Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 771,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
caseinase activity
≥1000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
This product is manufactured in an ISO9001:2008 certified enviroment.
Application
Stem Cell Research
Enzymes & Biochemistry
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| caseinase activity ≥1000 caseinase units/mg | caseinase activity ≥2000 caseinase units/mg | caseinase activity ≥300 caseinase units/mg | caseinase activity - |
| trypsin activity ≤0.5 trypsin units/mg | trypsin activity ≤0.5 trypsin units/mg | trypsin activity ≤0.5 trypsin units/mg | trypsin activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Powiązane treści
Odkryj zasoby do badań nad rakiem z narzędziami do modelowania i profilowania hodowli komórkowych, genomiki, biomarkerów i nie tylko, aby zmaksymalizować swoje badania nad rakiem.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCR139 | 04053252982682 |