Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6910,00 zł
Nazwa produktu
Linia komórkowa raka płaskonabłonkowego UM-SCC-17B, UM-SCC-17B is a unique head and neck squamous carcinoma cell line derived from the metastatic neck tumor of a 48-year old female patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
UM-SCC-17B został założony na Uniwersytecie Michigan po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody pacjenta i zatwierdzeniu badania przez Instytucjonalną Komisję Rewizyjną Szkoły Medycznej.
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NIENASTAWIONYM NA ZYSK DO UŻYTKU W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ LICENCJI. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA KOMÓREK UM-SCC, W TYM LICENCJONOWANIA PODMIOTOM KOMERCYJNYM, PROSIMY O KONTAKT: [email protected]
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in liquid nitrogen |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC075 | 04054839049071 |