Przejdź do
SCC076
Linia komórkowa raka płaskonabłonkowego UM-SCC-22A
Human
Synonim(y):
UMSCC22A
HNSCC
Head and neck squamous cell carcinoma cell line
H&N squamous cell carcinoma cell line
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
6910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórkowa raka płaskonabłonkowego UM-SCC-22A, UM-SCC-22A is a unique head and neck squamous carcinoma cell line obtained from the surgical resection of the primary cancer of the hypopharynx of a female patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
UM-SCC-22A to unikalna linia komórkowa raka płaskonabłonkowego głowy i szyi uzyskana z chirurgicznej resekcji pierwotnego raka gardła podniebiennego u pacjentki [1] [2]. UM-SCC-22A jest negatywna dla wirusów HPV-16, HPV-18, zapalenia wątroby typu A, B, C oraz HIV-1 i 2.
Badanie UM-SCC-22A zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Michigan za pisemną świadomą zgodą pacjentki i po zatwierdzeniu badania przez Instytucjonalną Komisję Rewizyjną Szkoły Medycznej.
Wszystkie linie komórkowe UM-SCC zostały uzyskane w laboratorium dr Thomasa Careya na Uniwersytecie Michigan i są dystrybuowane wyłącznie przez Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy. Dostęp do komórek UM-SCC jest ograniczony wyłącznie do osób zarządzających, pracowników i studentów instytucji NABYWCY, którzy potrzebują dostępu w celu prowadzenia badań. NABYWCA nie może dystrybuować komórek UM-SCC lub ich pochodnych do osób trzecich. NABYWCA będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie korzystania z Produktu i obchodzenia się z nim oraz będzie przechowywać go w bezpiecznych warunkach, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu lub dostępowi.
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NIENASTAWIONYM NA ZYSK DO UŻYTKU W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ LICENCJI. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA KOMÓREK UM-SCC, W TYM LICENCJONOWANIA PODMIOTOM KOMERCYJNYM, PROSIMY O KONTAKT: licensing@emdmillipore.com
Application
Ten produkt jest dostępny do sprzedaży dla instytucji akademickich lub podmiotów non-profit do celów badawczych. W celu uzyskania informacji na temat licencji komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Biochem/physiol Actions
Endothelial Cells
Preparation Note
Komórki UM-SCC-22A powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥ 1X106 viable cells.
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC075SCC074SCC077
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)