Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Conjugate:
alkaline phosphatase
Clone:
monoclonal
Application:
IHC
Citations:
-
biological source
Escherichia coli
conjugate
alkaline phosphatase
clone
monoclonal
mol wt
15.5 kDa
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
General description
dla monomerycznej streptawidyny Savphire z N-końcowym znacznikiem His i C-końcowym znacznikiem FLAG®.
Immunogen
NIE DOTYCZY
Application
SAvPhire Monomeric Streptavidin, nr kat. SAE0109, to rekombinowany wariant SA o wysokim powinowactwie, który minimalizuje ryzyko agregacji, wytrącania i sieciowania podczas wstępnej inkubacji z biotynylowanymi cząsteczkami i oferuje łatwiejszy dostęp do pożądanych celów, testowany do stosowania w IHC (parafina).
Biochem/physiol Actions
Monomeryczna streptawidyna SAvPhire wyrażana w E. coli i sprzężona z fosfatazą alkaliczną jest odpowiednia do zastosowań immunodetekcji. Streptawidyna monomeryczna SAvPhire ulega ekspresji z N-końcowym znacznikiem His i C-końcowym znacznikiem FLAG®.
Uwaga dotycząca reaktywności gatunkowej: Przewiduje się, że reaguje ze wszystkimi gatunkami.
Uwaga dotycząca reaktywności gatunkowej: Przewiduje się, że reaguje ze wszystkimi gatunkami.
Physical form
Streptawidyna monomeryczna w buforze zawierającym 0,05 M Tris, 0,15 M NaCl, 1 mM MgCl2, 0,2% BSA, pH 8,0 z 0,1% azydkiem sodu z 10% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) with Anti-NeuN antibody (ABN78) for detection of NeuN in mouse brain tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:500 dilution Anti-NeuN (ABN78) was used to stain sections of mouse cerebral cortex and signal was detected with Savphire monomeric streptavidin alkaline phosphatase conjugate (1:500 dilution) and Vulcan Fast Red.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:500 dilution Anti-NeuN (ABN78) was used to stain sections of mouse cerebral cortex and signal was detected with Savphire monomeric streptavidin alkaline phosphatase conjugate (1:500 dilution) and Vulcan Fast Red.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source - | biological source - |
| conjugate alkaline phosphatase | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate - | conjugate - |
| clone monoclonal | clone - | clone - | clone - |
| mol wt 15.5 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable (Paraffin) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c