Kluczowe dokumenty
11089161001
Roche
Koniugat streptawidyna-AP
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
Synonim(y):
streptawidyna
Wybierz wielkość
2430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2430,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL (1,000U)
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alkaline Phosphatase
Alkaline Phosphatase is often used as a label in enzyme immunoassays. AP converts the sensitive substrate X-phosphate/NBT into a stable, water soluble product.
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: Working concentration of conjugate will depend on the application and substrate. Indicated concentrations should be taken as a guideline.
ELISA: 50 - 200 mU/ml (1:5000 - 1:20,000 dilution)
Immunohisto/cytochemistry: 250 - 1,000 mU/ml (1:1000 - 1:4000 dilution)
Western blot: 200 - 500 mU/ml (1:2000 - 1:5000 dilution)
Stability: The concentrated stock solution is stable when stored at 2 to 8°C until the expiration date printed on the label. Do not freeze!
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)