S2890
Streptavidin−Alkaline Phosphatase from Streptomyces avidinii
lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein
Synonim(y):
Streptavidin-AP, Streptavidin−AP from Streptomyces avidinii
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥700 DEA units/mg protein
skład
Protein, ≥40% biuret
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)