Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000 assays | Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Amplifluor® UniPrimer-fluoresceina jest starterem typu hairpin znakowanym parą fluorescencyjnego transferu energii (fluoresceina i niefluorescencyjny wygaszacz) oraz 3′ jednoniciowym ogonem oligonukleotydowym i jest dostarczany w stężeniu 5,0 μM.
Fluorescencja (liniowa:spinka do włosów): 39. Wzbudzenie = 495nm; emisja = 516nm.
Fluorescencja (liniowa:spinka do włosów): 39. Wzbudzenie = 495nm; emisja = 516nm.
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Physical form
5,0 μM (2,5 ml)
Preparation Note
Zminimalizować ekspozycję na światło, ponieważ materiał ten jest wrażliwy na światło. Przygotować sterylne porcje roztworu zbiorczego. Przechowywać długoterminowo w temperaturze od -65°C do -75°C. Zapakowany produkt dla użytkownika końcowego może być przechowywany w ciemności w temperaturze od -15°C do -25°C.
Zalecany rozcieńczalnik: autoklawowana woda dejonizowana klasy odczynnikowej.
Zalecany rozcieńczalnik: autoklawowana woda dejonizowana klasy odczynnikowej.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) DNA amplification: suitable | technique(s) - |
| application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis | application(s) - |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method - | detection method - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Amplifluor®, Chemicon® | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amplifluor® UniPrimer II Fluoresceina
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S7905 | 04053252503351 |