Merck
S7903-M
Amplifluor® UniPrimer II Fluoresceina
Synonim(y):
Amplifluor Primer, UniPrimer II Fluoresceina, UniPrimer fluoresceiny
Wybierz wielkość
10000 ASSAYS
27 630,00 zł
27 630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160405
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
genomic analysis
detection method
fluorometric
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
AMP3100S7905-MA4108
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
-
Quality Level
100, 300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Amplifluor®, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
fluorometric
detection method
-
General description
Amplifluor® UniPrimer-fluoresceina jest starterem typu hairpin znakowanym parą fluorescencyjnego transferu energii (fluoresceina i niefluorescencyjny wygaszacz) oraz 3′ jednoniciowym ogonem oligonukleotydowym i jest dostarczany w stężeniu 5,0 μM (25,0 ml).
Fluorescencja (liniowa:spinka do włosów): 39. Wzbudzenie = 495nm; emisja = 516nm.
Fluorescencyjnie znakowane startery są używane jako sondy do wykrywania amplifikowanego produktu PCR. Są one wykorzystywane do produkcji amplikonu. Sondy te są zaprojektowane w taki sposób, że wydłużenie startera prowadzi do poprawy fluorescencji.[1]
Physical form
5,0 μM (25,0 ml)
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rohan T Ranasinghe et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (44), 5487-5502 (2005-12-17)
Synthetic chemistry has been central to the design of modern methods of genetic analysis. In this article, we discuss the underlying chemistry and biophysical principles that have been used in the development of robust methods for the analysis of DNA
Wim Reybroeck et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(12), 7258-7265 (2010-05-27)
A liquid chromatographic tandem mass spectrometric method for the determination of sulfa drugs in beeswax was developed. When performing residue control on beeswax intended for the fabrication of wax foundations, residues of sulfonamides were found. A migration test was set
Séverine Remy et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 597, 109-125 (2009-12-17)
Lentiviral vectors are now well recognized as good vehicles for gene delivery. This is because they can efficiently transduce both dividing and post-mitotic cells, and stably integrate into the host genome allowing for long-term expression of the transgene. Their potential