Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.55
eCl@ss:
32161000
Quality Level
manufacturer/tradename
Amplifluor®, Chemicon®
technique(s)
DNA amplification: suitable
application(s)
genomic analysis
General description
Zasada działania testu:
Odczynnik Amplifluor® ID-Pan-Enterovirus jest przeznaczony do oceny amplifikowanego kwasu nukleinowego specyficznego dla 5′ UTR wielu dominujących szczepów enterowirusów. Reakcje amplifikacji są przeprowadzane przy użyciu startera odwrotnej transkrypcji (RT) do syntezy cDNA pierwszej nici, a następnie amplifikacji łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z wykorzystaniem startera do przodu Amplifluor i startera odwrotnego w celu wytworzenia fluorescencyjnych amplikonów specyficznych dla enterowirusów. Starter Amplifluor jest znakowany fluoroforami Donor (fluoresceina) i Quencher (DABSYL), które wytwarzają wysoki stosunek sygnału do szumu obserwowany w teście Amplifluor. Po włączeniu do nowych amplikonów, starter Amplifluor jest fluorescencyjny, podczas gdy sygnał fluoresceiny niewłączonego startera Amplifluor (zgłaszany w warstwie FAM urządzenia) jest wygaszany (schemat 1 na wkładce produktu). Po przeprowadzeniu na termocyklerze zdolnym do wykrywania fluorescencji w czasie rzeczywistym, produkty amplifikacji reakcji PCR mogą być monitorowane bezpośrednio w sposób ilościowy, umożliwiając ocenę wykrywania matrycy w pojedynczym, zamkniętym systemie probówek bez powiązanej procedury testowej. W razie potrzeby można zastosować krzywe wzorcowe matrycy w celu ilościowego określenia obciążenia wirusowym RNA.
Odczynnik Amplifluor® ID-Pan-Enterovirus jest przeznaczony do oceny amplifikowanego kwasu nukleinowego specyficznego dla 5′ UTR wielu dominujących szczepów enterowirusów. Reakcje amplifikacji są przeprowadzane przy użyciu startera odwrotnej transkrypcji (RT) do syntezy cDNA pierwszej nici, a następnie amplifikacji łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z wykorzystaniem startera do przodu Amplifluor i startera odwrotnego w celu wytworzenia fluorescencyjnych amplikonów specyficznych dla enterowirusów. Starter Amplifluor jest znakowany fluoroforami Donor (fluoresceina) i Quencher (DABSYL), które wytwarzają wysoki stosunek sygnału do szumu obserwowany w teście Amplifluor. Po włączeniu do nowych amplikonów, starter Amplifluor jest fluorescencyjny, podczas gdy sygnał fluoresceiny niewłączonego startera Amplifluor (zgłaszany w warstwie FAM urządzenia) jest wygaszany (schemat 1 na wkładce produktu). Po przeprowadzeniu na termocyklerze zdolnym do wykrywania fluorescencji w czasie rzeczywistym, produkty amplifikacji reakcji PCR mogą być monitorowane bezpośrednio w sposób ilościowy, umożliwiając ocenę wykrywania matrycy w pojedynczym, zamkniętym systemie probówek bez powiązanej procedury testowej. W razie potrzeby można zastosować krzywe wzorcowe matrycy w celu ilościowego określenia obciążenia wirusowym RNA.
Application
Odczynnik Amplifluor® ID Pan-Enterovirus Reagent jest przeznaczony do ilościowej lub jakościowej oceny enterowirusowego RNA generowanego przez zwalidowaną amplifikację in vitro kwasu nukleinowego 5′ regionu nieulegającego translacji (UTR).
Wyłącznie do użytku badawczego
Wyłącznie do użytku badawczego
Preparation Note
Startery Amplifluor® ID Pan-Enterovirus muszą być przechowywane w ciemności w temperaturze -20ºC (lub -80ºC w przypadku przechowywania długoterminowego). Startery Amplifluor są wrażliwe na światło. Startery Amplifluor można podzielić na dogodne porcje i zawinąć w folię, aby zminimalizować ekspozycję na światło.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
- Wszystkie próbki i materiały mające z nimi kontakt należy traktować jak materiały potencjalnie zakaźne. Odkazić za pomocą 0,05% podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:100 domowego wybielacza).
- Nie używaj odczynników po upływie daty ważności.
- Kwasy nukleinowe podlegają degradacji przez nukleazy znajdujące się w środowisku i na powierzchniach ludzkich. Powierzchnie robocze należy czyścić i przykrywać jednorazowymi osłonami, a podczas wszystkich procedur nosić bezpudrowe rękawiczki.
- Należy stosować techniki pipetowania, które zapewnią prawidłowe objętości odczynników we wszystkich etapach, w tym wstępne zwilżanie końcówek pipet odpornych na aerozole. Pipety wielokrotnego użytku powinny być zalane i oczyszczone z pęcherzyków powietrza.
- W przypadku amplifikacji kwasów nukleinowych istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia zanieczyszczeń. Należy pracować w jednokierunkowym przepływie ze stacji roboczej do stacji roboczej i zawsze używać dedykowanego sprzętu i końcówek do pipet z barierą aerozolową.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
- Wszystkie próbki i materiały mające z nimi kontakt należy traktować jak materiały potencjalnie zakaźne. Odkazić za pomocą 0,05% podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:100 domowego wybielacza).
- Nie używaj odczynników po upływie daty ważności.
- Kwasy nukleinowe podlegają degradacji przez nukleazy znajdujące się w środowisku i na powierzchniach ludzkich. Powierzchnie robocze należy czyścić i przykrywać jednorazowymi osłonami, a podczas wszystkich procedur nosić bezpudrowe rękawiczki.
- Należy stosować techniki pipetowania, które zapewnią prawidłowe objętości odczynników we wszystkich etapach, w tym wstępne zwilżanie końcówek pipet odpornych na aerozole. Pipety wielokrotnego użytku powinny być zalane i oczyszczone z pęcherzyków powietrza.
- W przypadku amplifikacji kwasów nukleinowych istnieje duże prawdopodobieństwo przeniesienia zanieczyszczeń. Należy pracować w jednokierunkowym przepływie ze stacji roboczej do stacji roboczej i zawsze używać dedykowanego sprzętu i końcówek do pipet z barierą aerozolową.
Other Notes
25X Amplifluor® ID Pan-Enterovirua Forward Primer, 100 reactions, Light sensitive, Store at or below -20°C.
25X Amplifluor ID Pan-Enterovirus Reverse Primer, 100 reactions. Store at or below -20°C.
Positive Control for quantitation, 100 reactions. Store at or below -20°C.
25X Amplifluor ID Pan-Enterovirus Reverse Primer, 100 reactions. Store at or below -20°C.
Positive Control for quantitation, 100 reactions. Store at or below -20°C.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Amplifluor®, Chemicon® | manufacturer/tradename ApopTag, Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename CaspaTag, Chemicon® |
| application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) DNA amplification: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AMP3100 | 04053252402371 |