Przejdź do
PS1089
PhosphoDetect Anti-RhoA (pSer¹⁸⁸) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
ELISA (1:2000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer188)
Gene Information
human ... RHOA(387)
General description
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko RhoA o masie ~22 kDa wyrażone jako białko fuzyjne GST (całkowite ~49 kDa) i fosforylowane in vitro przez PKA.
PhosphoDetect Anti-RhoA (pSer¹⁸⁸) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, ELISA do wykrywania RhoA (pSer¹⁸⁸).
Rozpoznaje białko RhoA ~22 kDa, wyrażone jako białko fuzyjne GST (całkowite ~49 kDa) i fosforylowane in vitro przez PKA.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsce fosforylacji Ser¹⁸⁸ ludzkiego RhoA, sprzężony z KLH
Application
Immunoblotting (1:1000)
ELISA (1:2000)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 1 mg/ml BSA, 50% glicerolu.
Preparation Note
Nie rozdzielać.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Białko fuzyjne GST RhoA
Other Notes
Ellerbroek, S.M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19023.
Sawada, N., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun. 280, 798.
Dong, J.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 22554.
Lang, P., et al. 1996. EMBO J.15, 510.
Nie rozpoznaje niefosforylowanego RhoA. Sekwencja immunogenu jest konserwowana w szczurzym i mysim RhoA, ale reaktywność krzyżowa nie została przetestowana. Sekwencja immunogenu nie występuje w sekwencjach RhoB i RhoC. W przypadku immunoblottingu membranę inkubowano z przeciwciałem rozcieńczonym w PBS/5% beztłuszczowego mleka/0,04% Tween® 20 przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP1064DR1025506119
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RHOA(387)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CHEK1(1111)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PS1089-100UL04055977226577