Przejdź do
DR1025
PhosphoDetect Anti-Chk1 (pSer³¹⁷) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
monkey, rat, mouse, human
Application:
Citations:
3
1590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
monkey, rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:500, fluorescence)
Paraffin Sections (1:50))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer317/pSer317)
Gene Information
human ... CHEK1(1111)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko ~56 kDa Chk1 po fosforylacji przy Ser317.
PhosphoDetect Anti-Chk1 (pSer³¹⁷) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii, skrawkach parafinowych do wykrywania Chk1 (pSer³¹⁷).
Rozpoznaje białko Chk1 o masie 56 kDa fosforylowane przy Ser317 w komórkach COS poddanych działaniu promieniowania UV.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsce fosforylacji Ser³¹⁷ ludzkiego Chk1
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemia (1:500, fluorescencja)
Skrawki parafinowe (1:50)
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µg/ml BSA, 50% glicerolu, pH 7,5.
Preparation Note
Nie rozdzielać.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Lizaty z komórek COS poddanych działaniu UV
Other Notes
Nie rozpoznaje niefosforylowanego Chk1. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Zhao, H. i Piwnica-Worms, H. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 4129.
Shieh, S.Y., et al. 2000. Genes Dev.14, 289.
Martinho, R.G., et al. 1998. EMBO J.17, 7239.
Zeng, Y., et al. 1998. Nature395, 507.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP1063AP1064506119
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
species reactivity
monkey, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, canine, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1