Przejdź do
PC730
Anty-IDE, N-końcowe (97-273) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Enzym rozkładający insulinę, anty-BC2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, hamster, mouse
Application:
Citations:
22
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, hamster, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (direct only) (1:2000-1:4000)
Immunoblotting (1:500-1:4000)
Immunocytochemistry (1:200-1:1000)
Immunoprecipitation (not recommended))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IDE(3416)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje endogenne ~115 kDa, jak również rekombinowane białko IDE.
Rozpoznaje endogenne i rekombinowane IDE o masie ~115 kDa.
To anty-IDE, N-Terminal (97-273) Rabbit pAb jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu, immunocytochemii, immunoprecypitacji w celu wykrycia IDE, N-Terminal (97-273).
Immunogen
Szczur
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 97-273 szczurzego IDE połączonych z GST
Application
ELISA (tylko bezpośrednio) (1:2000-1:4000)
Immunoblotting (1:500-1:4000)
Immunocytochemistry (1:200-1:1000)
Immunoprecypitacja (niezalecane)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Cytozol wątroby szczura lub myszy
Other Notes
Morelli, L., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 23221.
Kurochkin, I.V. and Goto, S. 1994. FEBS Lett.345, 33.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB2042PC711482728
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, human, hamster, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
Drosophila, hamster, rat, human, monkey, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
Gene Information
human ... IDE(3416)
Gene Information
human ... IDE(3416)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan José Ramos-Rodriguez et al.
Molecular neurobiology, 53(4), 2685-2697 (2015-07-15)
Alzheimer's disease (AD) and vascular dementia (VaD) are the most common causes of dementia, and borderlines are blurred in many cases. Aging remains the main risk factor to suffer dementia; however, epidemiological studies reveal that diabetes may also predispose to
Xiqian Lan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(12), 6925-6932 (2011-05-10)
The advent and wide introduction of antiretroviral therapy has greatly improved the survival and longevity of HIV-infected patients. Unfortunately, despite antiretroviral therapy treatment, these patients are still afflicted with many complications including cognitive dysfunction. There is a growing body of
Jeong-Eun Lim et al.
The American journal of pathology, 179(3), 1095-1103 (2011-07-19)
The accumulation of β-amyloid protein (Aβ) in the brain is thought to be a primary etiologic event in Alzheimer's disease (AD). Fibrillar Aβ plaques, a hallmark of AD abnormality, are closely associated with activated microglia. Activated microglia have contradictory roles
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC730-100UL04055977207910