Przejdź do
PC711
Anty-CHIP królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-karboksylowy koniec białka oddziałującego z Hcs70
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Drosophila, hamster, rat, human, monkey, mouse
Application:
Citations:
16
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% Sodium azide as preservative
species reactivity
Drosophila, hamster, rat, human, monkey, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:200-1:1000)
Immunofluorescence (1:250)
Immunoprecipitation (1:20))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje białko CHIP o masie ~35 kDa.
Rozpoznaje białko CHIP o masie ~35 kDa. Może również wykrywać pasma o masie ~43, ~51 i ~70 kDa odpowiadające odpowiednio mono-ubikwitynowanym, di-ubikwitynowanym i dimerycznym formom CHIP.
To królicze anty-CHIP pAb jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania CHIP.
Immunogen
rekombinowane białko składające się z ludzkiego CHIP o pełnej długości połączonego z sekwencją His-Tag
Application
Immunoblotting (1:200-1:1000)
Immunofluorescencja (1:250)
Immunoprecypitacja (1:20)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki COS-7
Other Notes
Może również wykrywać prążki o masie 43, 51 i 70 kDa, które odpowiadają odpowiednio mono-ubikwitynowanej, di-ubikwitynowanej i dimerycznej formie CHIP. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Xu, W., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 12847.
Demand, J., et al. 2001. Curr. Biol.11, 1569.
Connell, P., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 93.
Jiang. J., et al. 2001. J. Biol. Chem. 276, 42938.
Meacham, G.C., et al. 2001. Nat. Cell. Biol.3, 100.
Ballinger, C.A., et al. 1999. Mol. Cell. Biol.19, 4535.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PC730ST1627662099
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c