Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB2042
Sigma-Aldrich
Anti-IDE Antibody, clone 1J8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.4.24.56, Enzym rozkładający insulinę, Insulinaza, Insulysin, Proteaza degradująca abetę, Proteaza insulinowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J8, recombinant monoclonal
opis
1J8 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 117.97 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... IDE(3416)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa enzym degradujący insulinę (IDE). Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego enzymu degradującego insulinę (IDE).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek C2C12.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło IDE w lizacie komórek C2C12.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło IDE w lizatach z komórek A431 i tkanki mózgowej szczura oraz rozcieńczenie 1:10 000 w lizacie z komórek K562.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IDE w komórkach C2C12.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd IDE a z KD 7,4 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IDE w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Enzym degradujący insulinę (UniProt: P14735; znany również jako EC:3.4.24.56, Abeta-degrading protease. Insulin protease, Insulinase, Insulysin) jest kodowany przez gen IDE (Gene ID: 3416) u człowieka. IDE jest wszechobecnie dystrybuowana w tkankach wrażliwych i niewrażliwych na insulinę oraz wykrywana w wielu przedziałach komórkowych. Jest to konserwatywna, homodimeryczna endopeptydaza cynkowa, która bierze udział w degradacji wielu biologicznie aktywnych peptydów. Odgrywa rolę w rozkładzie komórkowym insuliny, peptydów APP, peptydów natriuretycznych, glukagonu i innych peptydów, a tym samym odgrywa rolę w międzykomórkowej sygnalizacji peptydowej. Wiązanie substratu z IDE indukuje istotne zmiany konformacji, umożliwiając wiązanie i degradację większych substratów. W postaci monomerycznej IDE ma dwie domeny o mniej więcej równej wielkości: IDE-N i IDE-C, które są połączone pętlą o długości 28 reszt aminokwasowych. Te dwie połówki łączą się, tworząc kryptę, która otacza substraty i zapobiega wejściu lub ucieczce. Według doniesień krypta ma objętość około 15 700 nm, co wyklucza peptydy większe niż ~ 70 aminokwasów. Miejsce katalityczne znajduje się wewnątrz krypty w IDE-N. Miejsce to jest bogate w naładowane, polarne i hydrofobowe łaty, które ułatwiają interakcję zarówno z IDE-C, jak i substratami. IDE-N posiada również egzozyt, który znajduje się około 30 nm od miejsca katalitycznego. W tym miejscu N-końce ligandów są uwiązane. Miejsce to może odgrywać rolę w pozycjonowaniu insuliny do rozszczepienia. IDE odgrywa rolę w degradacji i usuwaniu amyloidogennych peptydów pochodzących z APP, które są wydzielane przez neurony i mikroglej. Jego obecność w mózgu i płynie mózgowo-rdzeniowym stanowi patofizjologiczny związek między cukrzycą typu II a późnym początkiem choroby Alzheimera. Opisano dwie izoformy IDE, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Pivovarova, O., et al. (2016). Ann. Med. 48(8); 614-624; Zhao, J., et al. (2009). Mol. Neurodegener, 4; Artykuł 4; Hulse, RE., et al. (2009). Vitam. Horm. 80; 635-648).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)