Przejdź do
OP14
Mysie mAb anty-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) (9G6)
liquid, clone 9G6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-ErbB2, anty-wirus erytroblastozy, anty-HER2, anty-c-Neu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
63 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
9G6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
1
1790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9G6, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
Anty-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2), mysi monoklonalny, klon 9G6, rozpoznaje ~185 kDa c-ErbB2/c-Neu komórek SK-BR-3 i raka piersi. Jest zatwierdzony do IP i IHC na skrawkach mrożonych i parafinowych.
Rozpoznaje białko ~185 kDa c-ErbB2/c-Neu w komórkach SK-BR-3 i tkance raka piersi. Nie reaguje krzyżowo z v-ErbB2 lub receptorem EGF.
Ten klon wykazuje ekspresję izotypu łańcucha lekkiego kappa. Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytworzone przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami szpiczaka SP2/0 Ag14. Rozpoznaje białko ~185 kDa c-ErbB2/c-neu.
Application
Frozen Sections (5 µg/mL)Immunoprecipitation (1 µg/sample)Paraffin Sections
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Normalna tkanka skóry lub komórki HepG2
Other Notes
Immunoprecypituje białko c-neu o masie 185 kDa i stwierdzono, że barwi utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie skrawki tkanek ludzkiego raka piersi z nadekspresją białka c-neu (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało to reaguje z epitopem powierzchni komórki c-neu, ale nie reaguje krzyżowo z receptorem EGF. W jednym z badań wybarwiono raki przewodowe in situ o typie wzrostu wielkokomórkowego, typu comedo, podczas gdy żaden z 16 raków przewodowych in situ o typie wzrostu drobnokomórkowego, brodawkowatego lub cribiform nie został wybarwiony przez to przeciwciało. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP14LOP39OP15
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
9G6, monoclonal
clone
9G6, monoclonal
clone
TA-1, monoclonal
clone
3B5, monoclonal
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prajakta S Oak et al.
International journal of cancer, 131(12), 2808-2819 (2012-04-19)
A major obstacle in the successful treatment of cancer is the occurrence of chemoresistance. Cancer cells surviving chemotherapy and giving rise to a recurrence of the tumor are termed cancer stem cells and can be identified by elevated levels of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP14-100UG04055977224863
OP14-100UNUG04055977224870