Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TA-1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL,
Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting
Immunofluorescence (5 µg/mL,
Immunoprecipitation (1 µg/sample,
Neutralization Studies (not recommended and application references))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
Application
Mrożone skrawki (5 µg/ml)
Immunoblotting (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (5 µg/ml, patrz referencje aplikacji)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę, patrz odniesienia do aplikacji)
Badania neutralizacji (niezalecane, patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Komórki SK-BR-3
Other Notes
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984 Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Bargmann, C.I., et al. 1968. Nature319, 226.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| Gene Information human ... ERBB2(2064) | Gene Information human ... ERBB2(2064) | Gene Information human ... ERBB2(2064) | Gene Information human ... ERBB2(2064) |
| clone TA-1, monoclonal | clone 3B5, monoclonal | clone 9G6, monoclonal | clone 3B5, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OP39-100UG | 04055977227383 |