Przejdź do
MX0160
Maltoza, monohydrat, proszek
Synonim(y):
Maltose, Monohydrate, Powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
1040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Specyfikacje:
Straty podczas suszenia: 7% max
Zakres topnienia: 109-113°C
Skręcalność właściwa [a]25/D: +111,7-+130,4°
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie stosować do leków, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.059111.059121.05910
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltoza, monohydrat, proszek
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MX0160-2004055977229479
MX0160-104055977230314
MX0160-704055977229486