Przejdź do
1.05912
Monohydrat maltozy
for biochemistry
Synonim(y):
Maltose monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.32
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-716-5
NACRES:
NA.79
MDL number:
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
125 °C (anhydrous)
solubility
470.2 g/L
bulk density
320 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
dla biochemii
Application
Monohydrat maltozy dla biochemii. CAS 6363-53-7, pH 4,5 - 6,0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Czystość (HPLC)≥ 98.0 %Tożsamość (IR)zgodnySpec. rotacja [α²0/D (10 %; woda; kal. na bezwodnej substancji)+135 - +139 °N (azot)≤ 0.1 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.001 %Fe (żelazo)≤ 0.0005 %Metanol (HS-GC)≤ 3000 ppmRozpuszczalniki resztkowe klasy 3 (Ph Eur/ICH)≤ 0.5 %Inne rozpuszczalniki resztkowe (Ph Eur/ICH)wykluczone przez proces produkcjiGlukoza (HPLC)≤ 0.5 %Popiół siarczanowy≤ 0.1 %Woda5.0 - 5.5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14971.05911M5895
solubility
470.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
mp
125 °C (anhydrous)
mp
119-121 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (anhydrous)
mp
102-103  °C
bulk density
320 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat maltozy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1