Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Quality Level
mp
125 °C (anhydrous)
solubility
470.2 g/L
bulk density
320 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Application
Analysis Note
Spec. rotacja [α²0/D (10 %; woda; kal. na bezwodnej substancji): +135,0 - +139,0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda: 4,0 - 7,0 %
Przydatność dla mikrobiologii: zgodna
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) microbiology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical |
| solubility 470.2 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| pH 4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| bulk density 320 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat maltozy
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c