Przejdź do
MTRACEBD1
M-TRACE® Back Up Drive
for use with M-TRACE® All-in-One Computer
Synonim(y):
External Hard disk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.12
UNSPSC Code:
43210000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of -1 unit
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® All-in-One Computer
General description
The M-Trace® Software & Mobile App is your 21 CFR Part 11 compliant Digital QC companion for sterility testing and other regulated processes, ensuring trusted and efficient data recording. Click here to get more details on the overall M-Trace® solution.
The M-TRACE® Back Up Drive is a recommended external memory storage device used for the safe data backup recorded by the M-TRACE® All-in-One Computer (MTRACEPC1). It has a storage capacity of up to 512 GB. The M-TRACE® All-in-One Computer is the central control unit to create or start test records. All data sent from the connected devices, such as the Steritest® Symbio pump, will be collected and stored on the computer. These data can be backed up and stored in the M-TRACE® Back Up Drive
Application
The M-TRACE® Back Up Drive is a recommended external memory storage device used for safe backup of data recorded by the M-TRACE® All-in-One Computer that is used for sterility testing and other quality control workflows
Other Notes
Data storage capacity is 512 GB
Legal Information
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTRACEPC1MTRACEMC1MTRACEBT1
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® All-in-One Computer
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
M-TRACE® All-in-One PC, M-TRACE® Mobile Computer Mount
compatibility
Steritest® Symbio pump, for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
packaging
pack of -1 unit
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical, sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.
Oprogramowanie do elektronicznej rejestracji testów M-Trace® zapewnia pełną identyfikowalność danych z testów sterylności i podnosi pompę Steritest® Symbio na zupełnie nowy poziom. Oprogramowanie M-Trace® redukuje błędy obsługi, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa produktywność.
Wyświetl wszystkie powiązane treści