MTRACEPC1
M-TRACE® All-in-One Computer
for use with Steritest® Symbio pump
Synonim(y):
Computer, Computer for QC-IT ecosystem
Wybierz wielkość
26 950,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
26 950,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of -1 unit
Poziom jakości
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio pump
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The cleanroom-friendly M-TRACE® All-in-One Computer hosts the M-TRACE® Electronic Test Record Software. It is a central point of connection for your Steritest® Symbio pump, M-TRACE® Touch Mobile Computer, and M-TRACE® Headset. The M-TRACE® All-in-One Computer is the central control unit to create or start test records. All data sent from the connected devices, such as the Steritest® Symbio pump, will be collected and stored on the computer. These data can be backed up on the server of your choice or the M-TRACE® Back Up Drive (MTRACEBD1). The computer is clean room friendly and is compliant with the QC sterility testing environment requirements. On-demand and based on a customer-facing project M-TRACE® Electronic Test Record Software and the M-TRACE® All-in-One Computer can be integrated and connected to your LIMS or other devices in your already existing QC-IT ecosystem.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Small: 391 x 327 x 42 mm (WHL)
- The stand can also be used as a handle
- 100 mm VESA mount capable
- IP54-compliant front panel
- Approved for 24/7 nonstop operation
- 39.6 cm (15.6”) resistive touchscreen
- Fanless heat pipe cooling system
- External fanless power adapter (65 W)
Informacje prawne
produkt powiązany
Powiązane treści
Oprogramowanie do elektronicznej rejestracji testów M-Trace® zapewnia pełną identyfikowalność danych z testów sterylności i podnosi pompę Steritest® Symbio na zupełnie nowy poziom. Oprogramowanie M-Trace® redukuje błędy obsługi, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa produktywność.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.