MTRACEBT1
M-TRACE® Battery
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Synonim(y):
Lithium-ion Battery
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of -1 unit
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
Steritest® Symbio pump
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Powiązane kategorie
Opis ogólny
M-TRACE® Battery is an optional accessory for M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) to be used as a second battery or replacement battery. This 3000 mAh Lithium-ion M-TRACE® Battery will further enable to streamline the QC sterility testing workflow.
Zastosowanie
Inne uwagi
Capacity-3300mAh
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Oprogramowanie do elektronicznej rejestracji testów M-Trace® zapewnia pełną identyfikowalność danych z testów sterylności i podnosi pompę Steritest® Symbio na zupełnie nowy poziom. Oprogramowanie M-Trace® redukuje błędy obsługi, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa produktywność.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.