Przejdź do
MABS2155
Przeciwciało przeciw fibrynie
clone 59D8
Synonim(y):
Łańcuch beta fibrynogenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
709,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IF, IHC, RIA, WB, inhibition assay
Citations:
-
709,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
General description
Łańcuch beta fibrynogenu (UniProt: P02675) jest kodowany przez gen FGB (Gene ID: 2244) u człowieka. Łańcuch beta fibrynogenu jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-30), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka, które jest dalej odcinane przez trombinę w celu wytworzenia fibrynopeptydu B (aa 31-44) i łańcucha beta fibrynogenu (45-491). Konwersja fibrynogenu do fibryny jest wyzwalana przez trombinę, która rozszczepia fibrynopeptydy A i B z łańcuchów alfa i beta, a tym samym odsłania N-końcowe miejsca polimeryzacji odpowiedzialne za tworzenie miękkiego skrzepu. Miękki skrzep jest przekształcany w twardy skrzep przez czynnik XIIIA, który katalizuje sieciowanie epsilon-(gamma-glutamylo)lizyny między łańcuchami gamma (silniejszymi) i między łańcuchami alfa (słabszymi) różnych monomerów. Monomery fibryny spontanicznie łączą się w nierozpuszczalny żel, który jest następnie kowalencyjnie stabilizowany przez czynnik XIIIa. Wykazano, że fibryna zachowuje około 98% pierwotnej kowalencyjnej struktury fibrynogenu. Skrzep fibryny może zostać rozbity przez plazminę poprzez rozszczepienie między resztami 152-153 i 163-164. To przeciwciało monoklonalne (klon 59D8) wiąże się z fibryną nawet w obecności ludzkiego fibrynogenu w stężeniu występującym w osoczu. (Ref.: Hui, KY., et al. (1983). Science. 222 (4628); 1129-1132).
Immunogen
Syntetyczny heptapeptyd sprzężony z KLH (GHRPLDK) pochodzący z N-końcowego regionu łańcucha beta ludzkiego fibrynogenu.
Application
Analiza Western Blotting: 1 ug/mL z reprezentatywnej partii wykrył fibrynę w lizatach tkanki ludzkiej wątroby.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fibrynę w aplikacjach immunofluorescencyjnych (Thalji, N.K., et. al. (2016). Nat Me
Anti-Fibrin, klon 59D8, nr kat. MABS2155, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa fibrynę i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii, teście inhibicji peptydowej, teście radioimmunologicznym i Western Blotting.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Fibrin in mouse liver tissue lysates.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F9902MABS1217HPA001900
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
monoclonal
clone
85D4, monoclonal
clone
3D12.1, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
pig, sheep, rabbit, bovine, baboon, human, goat, canine
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:8,000, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS2155-100UG04054839007125
MABS2155-25UG04054839007132