Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001900
Sigma-Aldrich
Anti-FGB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fibrinogen β-chain precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
ERKAPDAGGCLHADPDLGVLCPTGCQLQEALLQQERPIRNSVDELNNNVEAVSQTSSSSFQYMYLLKDLWQKRQKQVKDNENVVNEYSSELEKHQLYIDETVNSNIPTNLRVLRSILENLRSKIQKLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGB(2244)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fibrynogen (FG) to heksamer z trzema izoformami, FG-A, FG-B i FG-G, odgrywający kluczową rolę w tworzeniu skrzepów krwi. FGB koduje łańcuch polipeptydowy Bβ, który ulega ekspresji w hepatocytach. Mutacja w genie FGB prowadzi do wrodzonej afibrynogenemii, rzadkiego autosomalnego recesywnego zaburzenia z nieprawidłowym krążeniem fibrynogenu.
Immunogen
Fibrinogen β-chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FGB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Anti-FGB antibody has been used in sandwich ELISA for distinguishing between blood plasma and serum samples.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84405
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Becatti et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-19)
Cirrhotic patients show a reduced synthesis of both pro- and anti-coagulant factors. Recent reports indicate that they are characterized by a higher risk of thrombotic rather than hemorrhagic complications, but the mechanisms conferring this risk are not fully elucidated. Oxidative-mediated
Kailash Karthikeyan et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(7), 2324-2337 (2016-05-04)
Aberrant modifications of proteins occur during disease development and elicit disease-specific antibody responses. We have developed a protein array platform that enables the modification of many proteins in parallel and assesses their immunogenicity without the need to express, purify, and
Tomohisa Sakaue et al.
JACC. Basic to translational science, 8(7), 862-880 (2023-08-07)
Histologic evaluations revealed excessive accumulations of macrophages and absence of fibroblastic interstitial cells in explanted bioprosthetic valves. Comprehensive gene and protein expression analysis and histology unveiled an accumulation of fibrinogen and plasminogen, an activator of infiltrated macrophages, from degenerated valve
Dung Vu et al.
Human molecular genetics, 14(21), 3271-3280 (2005-10-01)
Congenital afibrinogenemia is a rare bleeding disorder characterized by the absence in circulation of fibrinogen, a hexamer composed of two sets of three polypeptides (Aalpha, Bbeta and gamma). Each polypeptide is encoded by a distinct gene, FGA, FGB and FGG
Rachel M Gonzalez et al.
Analytical biochemistry, 414(1), 99-102 (2011-03-05)
We have developed a fibrinogen-specific sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) microarray assay for use in qualitatively distinguishing between blood plasma and serum samples. Three capture antibodies (49D2, HPA001900, and F8512) were evaluated in conjunction with 1D6 as the detection antibody.