Przejdź do
MABN503
Przeciwciało anty-WAVE-1, klon K91/36
clone K91/36, from mouse
Synonim(y):
Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 1, WASP family protein member 1, Protein WAVE-1, Verprolin homology domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K91/36, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
K91/36, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WASF1(8936)
General description
Białko WAVE-1 (WAVE1) jest również znane jako członek rodziny 1 białka zespołu Wiskotta-Aldricha (WASP) (WASF1), białko zawierające domenę homologii werproliny 1 lub SCAR1. WAVE1 jest cząsteczką efektorową zaangażowaną w przekazywanie sygnałów z receptorów kinazy tyrozynowej i małych GTPaz do cytoszkieletu aktynowego. WAVE1 wiąże aktynę i kompleks ARP2/3. Wiąże kompleks ARP2/3 przez region C-końcowy i aktynę przez domenę homologii werproliny (VPH). WAVE1 wykazuje wysoką ekspresję w mózgu, przy niskiej ekspresji w kilku innych tkankach.
~ 70 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu WAVE-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła WAVE-1 w tkance CA1 hipokampa dorosłego szczura (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Wykryj WAVE1 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, Anti-WAVE-1 Antibody, klon K91/36 zatwierdzony do stosowania w western blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WAVE-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503508ABS72AB1964
clone
K91/36, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... WASF1(8936)
Gene Information
human ... WASF1(8936)
Gene Information
human ... WASH1(100287171)
Gene Information
human ... WASL(8976)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer Rakotomamonjy et al.
Cell reports, 42(8), 112845-112845 (2023-07-22)
Protocadherins (PCDHs) are cell adhesion molecules that regulate many essential neurodevelopmental processes related to neuronal maturation, dendritic arbor formation, axon pathfinding, and synaptic plasticity. Biallelic loss-of-function variants in PCDH12 are associated with several neurodevelopmental disorders (NDDs). Despite the highly deleterious outcome
Binbin Li et al.
Development (Cambridge, England), 149(17) (2022-08-12)
Coordinated migration of the mesoderm is essential for accurate organization of the body plan during embryogenesis. However, little is known about how mesoderm migration influences posterior neural tube closure in mammals. Here, we show that spinal neural tube closure and
Wenqi Li et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(44), 11283-11294 (2016-11-04)
Two distinct protein cofactors, p35 and p39, independently activate Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5), which plays diverse roles in normal brain function and the pathogenesis of many neurological diseases. The initial discovery that loss of p35 impairs neuronal migration in the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABN50304053252906442