Kluczowe dokumenty
SAB4503508
Sigma-Aldrich
Anti-WAVE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KIAA0269, SCAR1, Verprolin homology domain-containing protein 1, WAS1, WASF1
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WASF1(8936)
Opis ogólny
Członek rodziny białek zespołu Wiskotta-aldricha 1 (WAVE1) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 6q21-22. Ulega ekspresji głównie w mózgu i charakteryzuje się trójdzielną domeną VCA (homologia werproliny, homologia kofiliny i kwasowa).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego WAVE1.
Zakres immunogenów: 91-140
Zastosowanie
Przeciwciało anty-WAVE1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.[1]
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny WASP - verprolin-homologous protein (WAVE) odgrywają istotną rolę w polimeryzacji aktyny i organizacji cytoszkieletu, które są niezbędne dla różnych procesów komórkowych, w tym zmian kształtu komórek, cytokinezy, ruchliwości komórek i ruchu błon. WAVE1 reguluje chemoodporność podczas autofagii. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w morfogenezie oligodendrocytów i mielinizacji. Ponadto jest ono również zaangażowane w regulację morfogenezy kręgosłupa. Nadekspresja genu prowadzi do rozwoju raka prostaty.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphorylation of WAVE1 regulates actin polymerization and dendritic spine morphology.
Kim Y, et al.
Nature, 442(7104), 814-814 (2006)
Identification of two human WAVE/SCAR homologues as general actin regulatory molecules which associate with the Arp2/3 complex.
Suetsugu S, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 260(1), 296-302 (1999)
Knockdown of WAVE1 enhances apoptosis of leukemia cells by downregulating autophagy.
Zhang Z, et al.
International Journal of Oncology, 48(6), 2647-2656 (2016)
Expression of the WASP verprolin-homologues (WAVE members) in human breast cancer.
Fernando H S, et al.
Oncology, 73(5-6), 376-383 (2007)
WAVE1 is required for oligodendrocyte morphogenesis and normal CNS myelination.
Kim H J, et al.
The Journal of Neuroscience, 26(21), 5849-5859 (2006)